Learn More
Kautex™ Cucharas de LDPE con pico de vertido
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
Diámetro inferior (métrico):
235 mm
Diámetro del área superior (métrico):
316 mm
Altura (métrico):
335 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
Descripción
- De paredes gruesas, muy estables
- Escala graduada de litros en el interior
- Cestillos industriales y de laboratorio: Asa de acero recubierta de plástico, blanco
- ’Cestillo Builders: asa a prueba de corrosión, gris oscuro
- flexible
- envío de muestras
- mezcla
- transferencia
- transporte
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Graduaciones | Sí |
| Material | LDPE |
| Color | Blanco |
| Diámetro inferior (métrico) | 235 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 316 mm |
| Material del mango | Acero revestido de plástico |
| Altura (métrico) | 335 mm |
| Incluye | Asa de transporte de acero revestido de plástico |
| Mostrar más |