Learn More
Kautex™ Cucharas de LDPE con pico de vertido
Código de producto. 10454261
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
Diámetro inferior (métrico):
235 mm
Diámetro del área superior (métrico):
316 mm
Altura (métrico):
335 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10454261
Marca: Kautex™ 2000070589
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para ofrecer estabilidad y una vida útil larga, el cestillo graduado de LDPE Kautex™ con boquilla proporciona un receptáculo resistente para dispensación, envío de muestras, mezcla, transferencia y transporte.
  • De paredes gruesas, muy estables  
  • Escala graduada de litros en el interior
  • Cestillos industriales y de laboratorio: Asa de acero recubierta de plástico, blanco
  • ’Cestillo Builders: asa a prueba de corrosión, gris oscuro
Aplicación: 
  • flexible
  • envío de muestras
  • mezcla
  • transferencia
  • transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 15 L
Graduaciones Sí
Material LDPE
Color Blanco
Diámetro inferior (métrico) 235 mm
Diámetro del área superior (métrico) 316 mm
Material del mango Acero revestido de plástico
Altura (métrico) 335 mm
Incluye Asa de transporte de acero revestido de plástico
Cantidad 1 unidad