Learn More
Kartell™ Cuchara de LDPE con pico de vertido
Código de producto. 10747152
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
Altura (métrico):
250 mm
280 mm
310 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10747152
Marca: Kartell™ 0090500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cestillo graduado construido de plástico de LDPE resistente. Los cestillos Kartell™ con boquilla proporcionan una opción resistente para las soluciones de limpieza de laboratorio.
  • Diferentes tamaños
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Boquilla profunda integral para facilitar el vertido
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 9 L
Graduaciones Sí
Material LDPE
Color Blanco
Altura (métrico) 250 mm
Cantidad 1 unidad