Learn More
Kautex™ Frasco de LDPE natural de cuello estrecho con tapón de la serie 301
Código de producto. 17808117
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
200 ml
250 mL
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 120
paquete de 1400
paquete de 1800
paquete de 300
Código de producto. 17808117
Marca: Kautex™ 2000770505
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conserve la forma del frasco con frasco de cuello estrecho de LDPE Kautex™ con tapón, natural. El frasco flexible, comprimible y a prueba de fugas también está disponible con tapón cuentagotas o tapón de frasco lavador.
  • Tapón estándar empaquetado en bolsa de polietileno con tarro
  • Se puede comprar un tapón cuentagotas o un tapón de tarro de lavado compatibles por separado
  • Los tubos
  • Buenas propiedades que conservan la forma
  • A prueba de fugas
  • LPDE
  • Cuello estrecho
  • Color: natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 200 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Incluye Tapón
Material LDPE
N.º por caja 300 cajas
N.° por paquete 1 unidad
Envase Frasco
Cantidad 1 unidad
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 133 mm
Tipo de producto Bottle
Tamaño del tapón 18 mm
Diámetro (métrico) 57,5mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.