Learn More
Kautex™ Frasco de LDPE natural de cuello estrecho con tapón de la serie 301
Descripción
- Tapón estándar empaquetado en bolsa de polietileno con tarro
- Se puede comprar un tapón cuentagotas o un tapón de tarro de lavado compatibles por separado
- Los tubos
- Buenas propiedades que conservan la forma
- A prueba de fugas
- LPDE
- Cuello estrecho
- Color: natural
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
| Incluye | Tapón |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 300 cajas |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 1 unidad |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |