missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LDN193189 Tetrahydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16491217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16491217 50 mg 50 miligramos
16467707 5 mg 5 miligramos
16424978 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16491217

Marca: Medchem Express HY12071A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LDN193189 Tetrahydrochloride is a selective BMP type I receptor inhibitor, which efficiently inhibits ALK2 and ALK3 (IC50=5 nM and 30 nM, respectively), with weaker effects on ALK4, ALK5 and ALK7 (IC50≥500 nM).

LDN193189 Tetrahydrochloride is a selective BMP type I receptor inhibitor, which efficiently inhibits ALK2 and ALK3 (IC50=5 nM and 30 nM, respectively), with weaker effects on ALK4, ALK5 and ALK7 (IC50≥500 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LDN193189 Tetrahydrochloride
CAS 2310134-98-4
Color Off-Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26Cl4N6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (60.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 4.17 mg/mL (7.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=C3N=CC(C4=CC=C(N5CCNCC5)C=C4)=CN3N=C2)=CC=NC6=CC=CC=C16.Cl.Cl.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 552.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.33
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.