Learn More
Tocris Bioscience™ LDN 209929 dihydrochloride
Descripción
LDN 209929 dihydrochloride is a potent and selective haspin kinase inhibitor (IC50 = 55 nM). Displays 180-fold selectivity over DYRK2.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >98% |
| CAS | 1784281-97-5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | LDN 209929 dihydrochloride |
| Peso molecular | 405.77 |
| Inhibidores | LDN 209929 dihydrochloride |
Para uso exclusivo en investigación