Learn More
Tocris Bioscience™ LDN 209929 dihydrochloride
Código de producto. 18784729
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18784729 10 mg 10 miligramos
18790308 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18784729
Marca: Tocris Bioscience™ 4828/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Potent and selective haspin inhibitor
LDN 209929 dihydrochloride is a potent and selective haspin kinase inhibitor (IC50 = 55 nM). Displays 180-fold selectivity over DYRK2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza >98%
CAS 1784281-97-5
Cantidad 10 mg
Tipo de producto LDN 209929 dihydrochloride
Peso molecular 405.77
Inhibidores LDN 209929 dihydrochloride
Para uso exclusivo en investigación