Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para LDLR humano
Código de producto. 15405063
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15405063
Marca: Invitrogen™ EHLDLR
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el LDLR humano cuantifica el LDLR hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el LDLR hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para LDLR humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El sistema receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDL) coordina el metabolismo del colesterol, un componente esencial de la membrana plasmática de todas las células de los mamíferos. El estudio de este sistema ha permitido entender mejor la base celular de la homeostasis del colesterol. También ha puesto la atención sobre un mecanismo importante de la regulación metabólica: el proceso de endocitosis mediada por los receptor (1). Los datos sugieren que la región yuxtamembranosa del dominio citoplásmico participa en interacciones proteína:proteína que permiten que el receptor de lipoproteínas de baja densidad se agrupe en fosas recubiertas (2). Se ha demostrado que la familia de receptores LDL puede funcionar como receptores virales. Se ha demostrado que la endocitosis de los flavivirus, el virus de la hepatitis C, el virus GB-C o virus de la hepatitis G y el virus diarreico viral bovino (VBDV) estaba mediada por receptores de LDL en células cultivadas (3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01130
Intervalo del ensayo 8,19-2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg
Intervalo de calibración De 8 pg/ml a 2.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta LDLR humanos. Otras especies aún no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3949
Símbolo de gen FH,FHC,LDLCQ2
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virología
Volumen de muestra 2,5 μl de plasma; 2,5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo FH, FHC, LDLCQ2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min