missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LDB2 Antibody (PCRP-LDB2-1B10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24029CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LDB2 Monoclonal antibody specifically detects LDB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| LDB2 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Carboxyl-terminal LIM domain-binding protein 1, CLIM-1, CLIM1LDB1, LDB-2, LIM binding domain 2, LIM domain binding 2, LIM domain-binding factor CLIM1, LIM domain-binding factor-2, LIM domain-binding protein 2 | |
| Recombinant full-length human LDB2 protein | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 9079 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2c κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| PCRP-LDB2-1B10 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido