Learn More
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar
Código de producto. p-8015010
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
50 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11768519 10 L cada uno
11798519 50 L 1 PCS
11718529 5 L cada uno
3 options
Código de producto. 11768519
Marca: Taylor Wharton™ LD10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The LD series of cryogenic dewars are used to store and distribute small amounts of liquid nitrogen. They feature extremely low evaporation rates and are convenient to use for various applications.
Dewar LD de almacenamiento y de transferencia
• Capacidad de 4 a 50 l
• Autonomía hasta 152 d
• Garantía 3 años
• Tapa con inserto para un mejor aislamiento térmico y más seguridad durante el transporte
• Bombona LD
Especificaciones
Tipo Cryogenic Storage Dewar
Capacidad (imperial) 2.6 gal.
Capacidad (métrico) 10 L
Altura exterior (imperial) 23.5 in.
Altura exterior (métrico) 597 mm
Peso (imperial) 14.6 lb.
Peso (métrico) 6,6 kg