missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LCP1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16168880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16168880 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16168880

Marca: Abnova PAB31675.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: FAKVDTDGNGYISFNELNDLFKAACLPLPGYRVREITENLMATGDLDQDGRISFDEFIKI

Especificaciones

Antígeno LCP1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunofluorescence (1-4 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:500-1:1000) Western Blot (0.4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide).
génica lymphocyte cytosolic protein 1 (L-plastin)
Alias de gen CP64/DKFZp781A23186/FLJ25423/FLJ26114/FLJ39956/L-PLASTIN/LC64P/LPL/PLS2
Símbolos de los genes LCP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids 18-77 of human LCP1.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3936
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for short term storage. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.