missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LCOR Monoclonal Antibody (OTI2A9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017183
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17598763 30 μL 30 microlitros
17578763 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17598763 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807878S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LCOR Monoclonal antibody specifically detects LCOR in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno LCOR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LCOR
N.º de referencia del gen Q96JN0
Alias de gen 3110023F06Rik; A630025C20Rik; C10orf12; KIAA1795; Lcor; ligand dependent nuclear receptor corepressor; ligand-dependent corepressor; Mblk1-related protein 2; Mblk1-related protein-2; mKIAA1795; MLR2; RGD1311704; transcription factor MLR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 204-433 of human LCOR produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84458
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.