missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LCOR Monoclonal Antibody (OTI2A9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17578763
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17578763 100 μL 100 microlitros
17598763 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17578763

Marca: Origene Technologies TA807878

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The function of the C10orf12 protein remains unknown.

Especificaciones

Antígeno LCOR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LCOR
Alias de gen C10orf12, MLR2
Símbolos de los genes LCOR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 204-433 of human LCOR produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84458
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.