missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LCK Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 2D10C2, Proteintech

Código de producto. p-7211995 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16807145 20 μL 20 microlitros
16897135 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16807145

Marca: Proteintech 601621IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LCK is a member of the Src-family tyrosine kinase, which are essential for signaling through the T-cell receptor (TCR) complex. Upon TCR triggering, LCK phosphorylates the ITAM motives in its zeta subunits establishing binding sites for the SH2 domains of the tyrosine kinase ZAP70, which is also phosphorylated by LCK and activated to generate subsequent signaling platforms by phosphorylation of adaptor LAT. The majority of LCK is localized to the plasma membrane, however, there is also a significant fraction associated with the Golgi apparatus which may contribute to Raf activation under conditions of weak stimulation through the TCR. LCK contains N-terminal sites for myristylation and palmitylation, a PTK domain, and SH2 and SH3 domains which are involved in mediating protein-protein interactions with phosphotyrosine-containing and proline-rich motifs, respectively. LCK is also involved in the regulation of apoptosis induced by various stimuli, but not by the death receptors. Diseases associated with LCK include Immunodeficiency 22 and CD45 deficiency. Alternatively splice variants of the LCK gene encoding different isoforms of the protein have been found.

Especificaciones

Antígeno LCK
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2D10C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LCK
N.º de referencia del gen P06239, Q01621
Alias de gen LCK, LSK, p56 LCK, p56lck, pp58lck, Protein YT16, Proto oncogene Lck, Tyrosine protein kinase Lck, YT16
Símbolos de los genes LCK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno LCK Fusion Protein Ag7694
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100233188, 313050, 3932
Especies diana Pig, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.