Learn More
Lck Inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16477707
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16477707
Marca: Medchem Express HY12072
MedChemExpress Lck Inhibitor is a potent, orally active Lck (lymphocyte specific kinase) inhibitor with IC50s of 7, 2.1, 4.2 and 200 nM for Lck, Lyn, Src and Syk kinases, respectively. Lck Inhibitor shows >1000-fold selectivity for Lck over MAPK, CDK and RSK family representatives. Lck Inhibitor inhibits T cell proliferation and in vivo models of arthritis.
Lck Inhibitor is a potent, orally active Lck (lymphocyte specific kinase) inhibitor with IC50s of 7, 2.1, 4.2 and 200 nM for Lck, Lyn, Src and Syk kinases, respectively. Lck Inhibitor shows >1000-fold selectivity for Lck over MAPK, CDK and RSK family representatives. Lck Inhibitor inhibits T cell proliferation and in vivo models of arthritis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lck Inhibitor
CAS 847950-09-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H30N8O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (188.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(C)C=CC=C2C)C3=NC4=CC=CC=C4N3C5=NC(NC6=CC=C(N7CCN(C)CC7)C=C6)=NC=C15
Peso molecular (g/mol) 530.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.62
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.