Learn More
Hach™ LCK Cuvette Tests
Código de producto. p-7115587
Click to view available options
Analitos:
Boro (B)
Carbono Orgánico Total (COT)
Hierro II y III (Fe)
Sulfuro disuelto (S2-)
missing translation for 'unitSize'
25 tests
cada uno
paquete de 25
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11578149
missing translation for 'mfr': Hach™ LCK385
This item is not returnable. View return policy
Insertar, leer y terminar. Los test de cubetas LCK Hach™ son reactivos predosificados envasados en una caja totalmente equipada. Proporcionan máxima seguridad, facilidad de uso y evaluación fotométrica, al tiempo que utilizan una cantidad mínima de reactivos/productos químicos para una solución respetuosa con el medio ambiente.
Los tests de cubetas LCK de Hach cuentan con homologación oficial para límites de consentimiento legalmente requeridos. Con la ayuda de las soluciones patrón Addista y las soluciones de prueba round robin, proporcionan garantía de unos resultados analíticos siempre correctos. El fotómetro identifica el test de cubetas a partir de su código de barras (IBR+) y calcula el resultado inmediatamente. Las cubetas proporcionan precisión y seguridad mediante el Dosicap Zip, que elimina el contacto con los reactivos.
  • Reactivos predosificados y listos para usar sin necesidad de pasos de aclarado
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para los usuarios gracias al sistema cerrado y a las bajas cantidades de reactivos
  • Dosificación de reactivos cómoda y sin errores
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre pruebas y rangos de medición mediante codificación por colores
Order Info
dimRange
Specifications
Analitos Carbono Orgánico Total (COT)
Certificaciones/conformidad EN 1484 ,DIN 38409-H3
Color Verde
Formato Tubos predosificados
Para utilizar con (aplicación) Análisis de la calidad del agua
Para utilizar con (equipo) Fotómetro (DR3900, DR6000,1900DR2800, DR3800, DR , DR5000), soluciones patrón Addista
Incluye Caja totalmente equipada, juego de reactivos
Nº de pruebas 25
temp De 3 a 30 mg/l de C
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Método de prueba Purga, digestión de persulfato
Tipo Test de cubetas de carbono orgánico total
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.