Learn More
Macherey-Nagel™ Reactivos de visualización en aerosol TLC
Código de producto. p-8604016 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
2'7'-diclorofluoresceína
4-(dimetilamino)benzaldehído
Cloruro de hierro (III)
Dragendorff Munier
Ferricianuro de potasio
Ftalato de anilina
Ninhidrina
Reactivo de detección de cafeína
Rodamina B
Verde de bromocresol
Ácido molibdatofosfórico
Ácido rubeánico
Tamaño de la unidad:
1 set
100 ml
Código de producto. Nombre del producto químico o material unitSize
10669191 Ninhidrina 100 ml
10565371 Verde de bromocresol 100 ml
10609581 Ácido molibdatofosfórico 100 ml
10164991 Dragendorff Munier 100 ml
10650152 Ferricianuro de potasio 100 ml
10012831 Ftalato de anilina 100 ml
12450117 4-(dimetilamino)benzaldehído 1 set
10276371 Cloruro de hierro (III) 100 ml
10736132 Reactivo de detección de cafeína 100 ml
10206521 Rodamina B 100 ml
10246231 Ácido rubeánico 100 ml
12440117 2'7'-diclorofluoresceína 1 set
12 options
Código de producto. 10669191
Marca: Macherey-Nagel™ 814203
Used for postchromatographic detection reactions in thin-layer chromatography. Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagents are a selection of frequently used spray reagents that are suited for spraying or dipping TLC plates. Glass laboratory sprayer (mfr. no. 814101) sold separately.
  • Amplia selección de reactivos premium disponibles para la detección de una amplia gama de sustancias
  • Se puede utilizar para pulverizar o sumergir placas TLC
  • Envasado en botellas ámbar de 100 ml con tapón de rosca
  • Uso con pulverizadores químicamente resistentes, incluyendo aspersores de laboratorio Macherey-Nagel de vidrio con pera de caucho (n.º fab. 814101, se vende por separado)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ninhidrina
CAS 7705-08-0
Color Rojo
Densidad 0,79 – 0,86 g/cm3
Método de detección Pulverización o inmersión
Concentración De 0,1 a < 1 % de ninhidrina
Formulación Ninhidrina en etanol
Para utilizar con (aplicación) Detección de aminoácidos, aminas, aminoazúcares
Para utilizar con (equipo) Placas de TLC
Matriz Etanol
Punto de fusión - 114 °C
Fórmula molecular C9H6O4
Olor Alcohólico
Tipo de empaquetado Botella ámbar con tapón de rosca
Tipo de producto Reactivo de visualización en aerosol
Cantidad 100 mL
Formulario Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ninhydrin spray reagent 100 ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, ninhydrin