Learn More
Macherey-Nagel™ Reactivos de visualización en aerosol TLC
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
2'7'-diclorofluoresceína
4-(dimetilamino)benzaldehído
Cloruro de hierro (III)
Dragendorff Munier
Ferricianuro de potasio
Ftalato de anilina
Ninhidrina
Reactivo de detección de cafeína
Rodamina B
Verde de bromocresol
Ácido molibdatofosfórico
Ácido rubeánico
Tamaño de la unidad:
1 set
100 ml
Descripción
- Amplia selección de reactivos premium disponibles para la detección de una amplia gama de sustancias
- Se puede utilizar para pulverizar o sumergir placas TLC
- Envasado en botellas ámbar de 100 ml con tapón de rosca
- Uso con pulverizadores químicamente resistentes, incluyendo aspersores de laboratorio Macherey-Nagel de vidrio con pera de caucho (n.º fab. 814101, se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Reactivo de detección de cafeína |
| CAS | 7705-08-0 |
| Color | Ligeramente amarillo |
| Método de detección | Pulverización o inmersión |
| Formulación | Yodo / Cloruro de hierro (III) / L(+)-ácido tartárico en agua / Acetona |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de cafeína |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de TLC |
| Matriz | Agua-acetona |
| Olor | Inodoro |
| Tipo de empaquetado | Botella ámbar con tapón de rosca |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 100ML Spray reagent for caffeine L
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: acetone, iodine