Learn More
Macherey-Nagel™ Reactivos de visualización en aerosol TLC
Código de producto. 10650152 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
2'7'-diclorofluoresceína
4-(dimetilamino)benzaldehído
Cloruro de hierro (III)
Dragendorff Munier
Ferricianuro de potasio
Ftalato de anilina
Ninhidrina
Reactivo de detección de cafeína
Rodamina B
Verde de bromocresol
Ácido molibdatofosfórico
Ácido rubeánico
Tamaño de la unidad:
1 set
100 ml
Código de producto. 10650152
Marca: Macherey-Nagel™ 814404
Used for postchromatographic detection reactions in thin-layer chromatography. Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagents are a selection of frequently used spray reagents that are suited for spraying or dipping TLC plates. Glass laboratory sprayer (mfr. no. 814101) sold separately.
  • Amplia selección de reactivos premium disponibles para la detección de una amplia gama de sustancias
  • Se puede utilizar para pulverizar o sumergir placas TLC
  • Envasado en botellas ámbar de 100 ml con tapón de rosca
  • Uso con pulverizadores químicamente resistentes, incluyendo aspersores de laboratorio Macherey-Nagel de vidrio con pera de caucho (n.º fab. 814101, se vende por separado)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferricianuro de potasio
CAS 7705-08-0
Color Ligeramente amarillo
Método de detección Pulverización o inmersión
Concentración De 1 a < 10 % de hexacianoferrato de potasio (III)
Formulación Hexacianoferrato de potasio (III) en agua
Para utilizar con (aplicación) Detección de ácido acetilsalicílico, paracetamol
Para utilizar con (equipo) Placas de TLC
Matriz Agua
Fórmula molecular C6FeK3N6
Olor Inodoro
Tipo de empaquetado Botella ámbar con tapón de rosca
Tipo de producto Reactivo de visualización en aerosol
Cantidad 100 mL
Formulario Solución