Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Tubos para cromatografía
- Trajan Scientific and Medical™ Tubo de PEEKsil™ para LC
Trajan Scientific and Medical™ Tubo de PEEKsil™ para LC
Código de producto. 15278763
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
| Código de producto. | Longitud global (métrico) | Diámetro interior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15278763 | 50 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15258763 | 200 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15258783 | 50 mm | 0,53 mm | paquete de 5 |
| 15268733 | 200 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15268743 | 150 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15268753 | 150 mm | 0,05 mm | paquete de 5 |
| 15268763 | 500 mm | 0,1 mm | paquete de 2 |
| 15298763 | 200 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15248743 | 200 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15298753 | 150 mm | 0,05 mm | paquete de 2 |
| 11991606 | 500 mm | 0,3 mm | paquete de 2 |
| 15208773 | 150 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15258733 | 150 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15268783 | 150 mm | 0,53 mm | paquete de 5 |
| 15238763 | 100 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15278733 | 50 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15298733 | 150 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15208733 | 200 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15208743 | 200 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15218733 | 150 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15218743 | 500 mm | 0,025 mm | paquete de 2 |
| 15228743 | 50 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15228763 | 50 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15238733 | 50 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15238743 | 100 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15238783 | 150 mm | 0,175 mm | paquete de 5 |
| 15248733 | 100 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15248763 | 150 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15248783 | 100 mm | 0,53 mm | paquete de 5 |
| 15278723 | 500 mm | 0,2 mm | paquete de 2 |
| 15278783 | 500 mm | 0,53 mm | paquete de 2 |
| 15288723 | 50 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15288733 | 100 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15288763 | 100 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15298723 | 100 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15258743 | 500 mm | 0,15 mm | paquete de 2 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15278763
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0624301
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
- El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
- Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
- Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos |
| Incluye | 5/paq. |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/16 pulg, 1,6 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Longitud global (métrico) | 50 mm |
| Material | Sílice fundida con revestimiento de polímero |