Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Tubos para cromatografía
- Trajan Scientific and Medical™ Tubo de PEEKsil™ para LC
Trajan Scientific and Medical™ Tubo de PEEKsil™ para LC
Código de producto. 15258783| Código de producto. | Longitud global (métrico) | Diámetro interior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15258783 | 50 mm | 0,53 mm | paquete de 5 |
| 15258763 | 200 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15268733 | 200 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15268743 | 150 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15268753 | 150 mm | 0,05 mm | paquete de 5 |
| 15268763 | 500 mm | 0,1 mm | paquete de 2 |
| 15298763 | 200 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15248743 | 200 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15298753 | 150 mm | 0,05 mm | paquete de 2 |
| 11991606 | 500 mm | 0,3 mm | paquete de 2 |
| 15208773 | 150 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15258733 | 150 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15268783 | 150 mm | 0,53 mm | paquete de 5 |
| 15238763 | 100 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15278733 | 50 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15298733 | 150 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15208733 | 200 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15208743 | 200 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15218733 | 150 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15218743 | 500 mm | 0,025 mm | paquete de 2 |
| 15228743 | 50 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15228763 | 50 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15238733 | 50 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15238743 | 100 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15238783 | 150 mm | 0,175 mm | paquete de 5 |
| 15248733 | 100 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15248763 | 150 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15248783 | 100 mm | 0,53 mm | paquete de 5 |
| 15278723 | 500 mm | 0,2 mm | paquete de 2 |
| 15278763 | 50 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15278783 | 500 mm | 0,53 mm | paquete de 2 |
| 15288723 | 50 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15288733 | 100 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15288763 | 100 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15298723 | 100 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15258743 | 500 mm | 0,15 mm | paquete de 2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
- La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
- El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
- Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
- Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
Specifications
Specifications
| Tipo | Tubos |
| Incluye | 5/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,6 mm |
| Longitud global (métrico) | 50 mm |
| Material | Sílice fundida con revestimiento de polímero |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.