Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubo de PEEKsil™ para LC
Código de producto. 15258733
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15258733 150 mm 0,3 mm paquete de 5
15258763 200 mm 0,075 mm paquete de 5
15258783 50 mm 0,53 mm paquete de 5
15268733 200 mm 0,3 mm paquete de 5
15268743 150 mm 0,15 mm paquete de 5
15268753 150 mm 0,05 mm paquete de 5
15268763 500 mm 0,1 mm paquete de 2
15298763 200 mm 0,1 mm paquete de 5
15248743 200 mm 0,15 mm paquete de 5
15298753 150 mm 0,05 mm paquete de 2
11991606 500 mm 0,3 mm paquete de 2
15208773 150 mm 0,1 mm paquete de 5
15268783 150 mm 0,53 mm paquete de 5
15238763 100 mm 0,075 mm paquete de 5
15278733 50 mm 0,025 mm paquete de 5
15298733 150 mm 0,025 mm paquete de 5
15208733 200 mm 0,2 mm paquete de 5
15208743 200 mm 0,025 mm paquete de 5
15218733 150 mm 0,2 mm paquete de 5
15218743 500 mm 0,025 mm paquete de 2
15228743 50 mm 0,15 mm paquete de 5
15228763 50 mm 0,075 mm paquete de 5
15238733 50 mm 0,3 mm paquete de 5
15238743 100 mm 0,15 mm paquete de 5
15238783 150 mm 0,175 mm paquete de 5
15248733 100 mm 0,3 mm paquete de 5
15248763 150 mm 0,075 mm paquete de 5
15248783 100 mm 0,53 mm paquete de 5
15278723 500 mm 0,2 mm paquete de 2
15278763 50 mm 0,1 mm paquete de 5
15278783 500 mm 0,53 mm paquete de 2
15288723 50 mm 0,2 mm paquete de 5
15288733 100 mm 0,025 mm paquete de 5
15288763 100 mm 0,1 mm paquete de 5
15298723 100 mm 0,2 mm paquete de 5
15258743 500 mm 0,15 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Código de producto. 15258733 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 0624216
Tubos de sílice fundida con revestimiento de polímero mecánicamente robustos ideales para su uso en sistemas de HPLC.
  • La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
  • El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
  • Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
  • Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
    Especificaciones
    Tipo Tubos
    Incluye 5/paq.
    Diámetro interior (métrico) 0,3 mm
    Diámetro exterior (imperial) 1,6 mm
    Longitud global (métrico) 150 mm
    Material Sílice fundida con revestimiento de polímero