Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Tubos para cromatografía
- Trajan Scientific and Medical™ Tubo de PEEKsil™ para LC
Trajan Scientific and Medical™ Tubo de PEEKsil™ para LC
Código de producto. 15248783
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
| Código de producto. | Longitud global (métrico) | Diámetro interior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15248783 | 100 mm | 0,53 mm | paquete de 5 |
| 15258763 | 200 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15258783 | 50 mm | 0,53 mm | paquete de 5 |
| 15268733 | 200 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15268743 | 150 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15268753 | 150 mm | 0,05 mm | paquete de 5 |
| 15268763 | 500 mm | 0,1 mm | paquete de 2 |
| 15298763 | 200 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15248743 | 200 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15298753 | 150 mm | 0,05 mm | paquete de 2 |
| 11991606 | 500 mm | 0,3 mm | paquete de 2 |
| 15208773 | 150 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15258733 | 150 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15268783 | 150 mm | 0,53 mm | paquete de 5 |
| 15238763 | 100 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15278733 | 50 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15298733 | 150 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15208733 | 200 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15208743 | 200 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15218733 | 150 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15218743 | 500 mm | 0,025 mm | paquete de 2 |
| 15228743 | 50 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15228763 | 50 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15238733 | 50 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15238743 | 100 mm | 0,15 mm | paquete de 5 |
| 15238783 | 150 mm | 0,175 mm | paquete de 5 |
| 15248733 | 100 mm | 0,3 mm | paquete de 5 |
| 15248763 | 150 mm | 0,075 mm | paquete de 5 |
| 15278723 | 500 mm | 0,2 mm | paquete de 2 |
| 15278763 | 50 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15278783 | 500 mm | 0,53 mm | paquete de 2 |
| 15288723 | 50 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15288733 | 100 mm | 0,025 mm | paquete de 5 |
| 15288763 | 100 mm | 0,1 mm | paquete de 5 |
| 15298723 | 100 mm | 0,2 mm | paquete de 5 |
| 15258743 | 500 mm | 0,15 mm | paquete de 2 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15248783
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0624366
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Beschreibung
- La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
- El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
- Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
- Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Tubos |
| Incluye | 5/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,6 mm |
| Longitud global (métrico) | 100 mm |
| Material | Sílice fundida con revestimiento de polímero |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?