Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubo de PEEKsil™ para LC
Código de producto. 15228763
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15228763 50 mm 0,075 mm paquete de 5
15258763 200 mm 0,075 mm paquete de 5
15258783 50 mm 0,53 mm paquete de 5
15268733 200 mm 0,3 mm paquete de 5
15268743 150 mm 0,15 mm paquete de 5
15268753 150 mm 0,05 mm paquete de 5
15268763 500 mm 0,1 mm paquete de 2
15298763 200 mm 0,1 mm paquete de 5
15248743 200 mm 0,15 mm paquete de 5
15298753 150 mm 0,05 mm paquete de 2
11991606 500 mm 0,3 mm paquete de 2
15208773 150 mm 0,1 mm paquete de 5
15258733 150 mm 0,3 mm paquete de 5
15268783 150 mm 0,53 mm paquete de 5
15238763 100 mm 0,075 mm paquete de 5
15278733 50 mm 0,025 mm paquete de 5
15298733 150 mm 0,025 mm paquete de 5
15208733 200 mm 0,2 mm paquete de 5
15208743 200 mm 0,025 mm paquete de 5
15218733 150 mm 0,2 mm paquete de 5
15218743 500 mm 0,025 mm paquete de 2
15228743 50 mm 0,15 mm paquete de 5
15238733 50 mm 0,3 mm paquete de 5
15238743 100 mm 0,15 mm paquete de 5
15238783 150 mm 0,175 mm paquete de 5
15248733 100 mm 0,3 mm paquete de 5
15248763 150 mm 0,075 mm paquete de 5
15248783 100 mm 0,53 mm paquete de 5
15278723 500 mm 0,2 mm paquete de 2
15278763 50 mm 0,1 mm paquete de 5
15278783 500 mm 0,53 mm paquete de 2
15288723 50 mm 0,2 mm paquete de 5
15288733 100 mm 0,025 mm paquete de 5
15288763 100 mm 0,1 mm paquete de 5
15298723 100 mm 0,2 mm paquete de 5
15258743 500 mm 0,15 mm paquete de 2
36 options
Código de producto. 15228763
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0624290
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de sílice fundida con revestimiento de polímero mecánicamente robustos ideales para su uso en sistemas de HPLC.
  • La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
  • El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
  • Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
  • Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
    Especificaciones
    Tipo Tubos
    Incluye 5/paq.
    Diámetro interior (métrico) 0,075 mm
    Diámetro exterior (imperial) 1,6 mm
    Longitud global (métrico) 50 mm
    Material Sílice fundida con revestimiento de polímero