Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caldo LB (Lennox)
Código de producto. p-7076527
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11346829
Marca: Thermo Scientific Chemicals H26760.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medio nutricionalmente rico desarrollado por Lennox para el crecimiento y mantenimiento de cultivos puros de cepas recombinantes de E. coli. Es un medio de crecimiento rico que contiene todos los requisitos nutricionales para las tinciones de E. coli.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El caldo LB está compuesto por triptona (digestión pancreática de caseína), cloruro sódico y extracto de levadura. El triptona proporciona nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento de estas cepas. El extracto de levadura es una fuente de vitaminas, especialmente el grupo B. El cloruro de sodio suministra electrolitos esenciales para el transporte y el equilibrio osmótico
Aplicación
  • El caldo LB (Lennox) es un medio de crecimiento rico que contiene todos los requisitos nutricionales para el crecimiento y mantenimiento de un cultivo puro de cepas recombinantes de Escherichia coli para permitir la purificación de plásmidos y/o la expresión de proteínas
  • El caldo LB (Lennox) se utiliza para la resuspensión de fracciones celulares de T. pyriformis en a Estudio para realizar la fraccionamiento de extractos celulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de empaquetado Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la humedad