Learn More
Fisher BioReagents™ Caldo LB, Lennox (cápsulas pretamponadas)
Descripción
- Instrucciones para la preparación de medios: Añada 1 cápsula por 1 l de agua purificada, como BP2820 (agua de grado de cultivo celular microbiano Fisher BioReagents). Caliente para disolver completamente la cápsula. Antes de su uso, esterilícelo en autoclave durante 15 minutos.
- El producto se presenta en forma de cápsula
- Cada cápsula contiene 20 g de caldo
- Las cápsulas se pretamponan y fijan a pH 7,2 a 20 °C utilizando una solución de 10 mm de tris/tris HCl
- El pH variará con la temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Cápsulas pretamponadas |
| Tipo de medios | caldo LB, Lennox |
| Tipo de producto | caldo LB, Lennox |
| Formulación | 10 g/l de peptona de caseína, 5 g/l de extracto de levadura, 5 g/l de cloruro sódico, 1,5 g/l de TRIS/TRIS HCl |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli en procedimientos de biología molecular |
| Tipo de empaquetado | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 25 x 20g |