Learn More
Gibco™ Caldo LB
Descripción
El caldo LB es uno de los medios bacterianos más utilizados para el cultivo y el mantenimiento de las cepas de Escherichia coli (E. coli). El caldo LB se basa en la formulación Lennox, uno de los
- El caldo LB esterilizado con filtro se puede utilizar para casi todas las aplicaciones que requieren un paso de cultivo bacteriano líquido, como la expresión de proteínas, la clonación y la expansión
- Listo para usar en Gibco optimizado
Bioproducción, Clonación, Transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene un frasco de caldo LB (1x), 500 ml |
| Formato | Frasco |
| Tipo de medios | LB |
| Método de preparación | Listo para utilizar |
| Tipo de producto | Caldo |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase de organismo diana | E. coli |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | Escherichia coli |