missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ LB-Agar, Lennox, cápsulas grandes

Código de producto. 11491505 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
Cantidad: 454 g
Código de producto.
11491505 Cantidad: 454 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11491505

Marca: MP Biomedicals™ 113002326

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Medios de cultivo utilizados para el crecimiento de bacterias.

  • Normalmente contienen 10 g de triptona y 5 g de extracto de levadura por litro, y varían en sal
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo de caldo Caldo LB
Formato Cápsulas grandes
Tipo de medios Medios bacterianos
Tipo de producto Agar
Cantidad 454 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.