missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lazertinib, MedChemExpress
Description
Lazertinib (YH25448) is a potent, highly mutant-selective, blood-brain barrier permeable, orally available and irreversible third-generation EGFR tyrosine kinase inhibitor, and can be used in the research of non-small cell lung cancer.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Lazertinib |
| CAS | 1903008-80-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H34N8O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | YH25448 GNS-1480 |
| Información de solubilidad | DMSO : 9 mg/mL (16.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(N3N=C(C4=CC=CC=C4)C(CN(C)C)=C3)=N2)=C(OC)C=C1N5CCOCC5)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 554.64 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?