missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lazertinib, MedChemExpress

Código de producto. 16465196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465196 100 mg 100 miligramos
16470597 50 mg 50 miligramos
16466987 5 mg 5 miligramos
16454268 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465196

Marca: Medchem Express HY109061

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lazertinib (YH25448) is a potent, highly mutant-selective, blood-brain barrier permeable, orally available and irreversible third-generation EGFR tyrosine kinase inhibitor, and can be used in the research of non-small cell lung cancer.

Lazertinib (YH25448) is a potent, highly mutant-selective, blood-brain barrier permeable, orally available and irreversible third-generation EGFR tyrosine kinase inhibitor, and can be used in the research of non-small cell lung cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lazertinib
CAS 1903008-80-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H34N8O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo YH25448 GNS-1480
Información de solubilidad DMSO : 9 mg/mL (16.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(N3N=C(C4=CC=CC=C4)C(CN(C)C)=C3)=N2)=C(OC)C=C1N5CCOCC5)=O
Peso molecular (g/mol) 554.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.64
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.