missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lava Lamp Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17867742
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17867742 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17867742 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5142874

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:32,000.

Lva and spectrin may form a Golgi-based scaffold that mediates interaction of Golgi bodies with microtubules and facilitates Golgi-derived membrane secretion required for the formation of furrows during cellularization (PubMed:11076973). Under starvation conditions recruited by ema to developing autophagsosomes where it may function in autophagosome growth (PubMed:22493244).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lava Lamp
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica lva
N.º de referencia del gen Q8MSS1
Símbolos de los genes lva
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-HTDAQVSAELAKQ (aa 361-373).
Método de purificación Ammonium Sulfate Precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 31350
Especies diana Drosophila
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.