Learn More
Metacrilato de laurilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10692942 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10692942 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10294891 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11924961 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10692942
Marca: Thermo Scientific 347715000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-90-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-90-5
Fórmula molecular C16H30O2
Peso molecular (g/mol) 254.41
Número MDL MFCD00008972
Clave InChI GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
PubChem CID 8906
Nombre IUPAC dodecil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauryl methacrylate
Nombre de nota 96%
Punto de fusión -23.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8710g/mL
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Índice de refracción 1.4440 to 1.4470
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 0.871
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 300 to 500ppm MEHQ
Viscosidad 4.7 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.41
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.