Descripción
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-β-D-Maltoside es especialmente útil para solubilizar proteínas de membrana para preservar su actividad.
- Detergente anfílico ideal para mejorar la solubilización de proteínas de membrana integral, manteniendo al mismo tiempo la integridad estructural y la actividad
- Detergente anfílico con dos cadenas hidrofóbicas unidas de igual longitud y dos grupos de maltoside hidrofílicos para imitar mejor el entorno de proteínas de membrana integral
- Las micelas de LMNG ayudan en la solubilización de proteínas de membrana al tiempo que conservan la estructura y la función, incluidos los receptores de pares de proteínas G (GPCR)
- Adecuadas para la solubilización de proteínas y la estabilización para el análisis de criomicroscopía de partículas únicas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-didecylpropane-1,3-bis-β-D-maltopyranoside |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C47H88O22 |
| Formulario | Sólido |
| Tipo de reactivo | LMNG |
| Peso molecular (g/mol) | 1005.19 |
| Cantidad | 1 g |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| pH | 5–8 (1% solution in water) |
Para uso exclusivo en investigación.