Learn More
Cloruro de lauroilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10419270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10419270 250 g Frasco de vidrio 250 g
10308903 50 g Frasco de vidrio 50 g
10615612 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
3 options
Código de producto. 10419270
Marca: Thermo Scientific Acros 169032500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-16-3 | C12H23ClO | 218.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-16-3
Fórmula molecular C12H23ClO
Peso molecular (g/mol) 218.77
Número MDL MFCD00000740
Clave InChI NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
PubChem CID 8166
Nombre IUPAC cloruro de dodecanoilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauroyl chloride
Punto de fusión -17.0°C
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 134.0°C to 137.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)10COCl
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460
Cantidad 250 g
Beilstein 02, 363
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: organic solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.77
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lauroyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.