Learn More
Ácido láurico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10250031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10250031 25 g Frasco de vidrio 25 g
10552214 5 g Frasco de vidrio 5 g
10615871 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10250031
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-25-4 | C12H23NaO2 | 222.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-25-4
Fórmula molecular C12H23NaO2
Peso molecular (g/mol) 222.30
Número MDL MFCD00041754
Clave InChI BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dodecanoate, sodium laurate, lauric acid sodium salt, dodecanoic acid, sodium salt, lauric acid, sodium salt, dodecanoic acid sodium salt, lauran sodny czech, caswell no. 778a, unii-k146mr5exo, epa pesticide chemical code 079026
PubChem CID 2735067
Nombre IUPAC sodio; dodecanoato
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauric acid, sodium salt
Nombre de nota 99%
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)10COONa
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lauric acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.