Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido láurico, 99 %
Código de producto. p-3736787 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
5 KG
5 g
500 g
Código de producto. 10495272
Marca: Thermo Scientific Chemicals 167280050
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-07-7
Fórmula molecular C12H24O2
Peso molecular (g/mol) 200.32
Número MDL MFCD00002736
Clave InChI POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
Nombre IUPAC ácido dodecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauric acid
Punto de fusión 44.0°C to 46.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 225.0°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 156°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)10CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 359
Índice Merck 15, 5439
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino de escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lauric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lauric acid