Learn More
LATS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7208054 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16816874 20 μL 20 microlitros
16806874 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16816874 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 170491AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Plays a role in maintece of the normal epithelial architecture through the repression of SNAI1 transcription in a histone deacetylase-dependent manner, and thus the regulation of E-cadherin levels.
Especificaciones
Antígeno LATS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica LATS1
N.º de referencia del gen O95835, Q8BYR2
Alias de gen h warts, LATS1, WARTS, WARTS protein kinase, wts
Símbolos de los genes LATS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LATS1 Fusion Protein Ag10709
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16798, 308265, 9113
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG