Descripción
Plays a role in maintece of the normal epithelial architecture through the repression of SNAI1 transcription in a histone deacetylase-dependent manner, and thus the regulation of E-cadherin levels.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LATS1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.26 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | LATS1 |
| N.º de referencia del gen | O95835, Q8BYR2 |
| Alias de gen | h warts, LATS1, WARTS, WARTS protein kinase, wts |
| Símbolos de los genes | LATS1 |
| Mostrar más |