Learn More
KARTELL Latex Tubing
Descripción
- Hoses with smooth and transparent surface.
- Density 0.92 g/mL.
- Autoclavable.
- SH. A 40 ± 5
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0,16 in |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Material | Latex |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,28 in, 7 mm |
| Longitud global (imperial) | 32.81 ft. |
| Longitud global (métrico) | 10 m |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Yellow |
| Tipo de producto | Hose |