Learn More
KARTELL Latex Tubing
Código de producto. 10227061
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,28 in, 7 mm
0.35 in., 9 mm
0,47 in, 12 mm
0.67 in., 17 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10227061 0,47 in, 12 mm 10 metros
10013111 0,28 in, 7 mm 10 metros
10736162 0.35 in., 9 mm 10 metros
10398651 0.67 in., 17 mm 10 metros
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10227061
Brand: KARTELL 0387200
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
The Latex Tubing is available in multiple sizes to fulfill any lab hose need.
  • Hoses with smooth and transparent surface.
  • Density 0.92 g/mL.
  • Autoclavable.
  • SH. A 40 ± 5
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0.31 in.
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Latex
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Longitud global (imperial) 32.81 ft.
Longitud global (métrico) 10 m
Esterilidad No estéril
Color Yellow
Tipo de producto Hose