Learn More
KARTELL Latex Tubing
Código de producto. 10013111
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,28 in, 7 mm
0.35 in., 9 mm
0,47 in, 12 mm
0.67 in., 17 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10013111 0,28 in, 7 mm 10 metros
10736162 0.35 in., 9 mm 10 metros
10227061 0,47 in, 12 mm 10 metros
10398651 0.67 in., 17 mm 10 metros
4 options
Código de producto. 10013111
Marca: KARTELL 0387000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Latex Tubing is available in multiple sizes to fulfill any lab hose need.
  • Hoses with smooth and transparent surface.
  • Density 0.92 g/mL.
  • Autoclavable.
  • SH. A 40 ± 5
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0,16 in
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Latex
Diámetro exterior (imperial) 0,28 in, 7 mm
Longitud global (imperial) 32.81 ft.
Longitud global (métrico) 10 m
Esterilidad No estéril
Color Yellow
Tipo de producto Hose