Learn More
Ansell™ Guantes de aislamiento térmico Versatouch™ 78-103
Código de producto. p-8013901 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Tamaño unitSize
15785992 9 paquete de 12
15775992 7 paquete de 12
2 options
Código de producto. 15785992
Marca: Ansell™ 78103090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege contra el frío sin renunciar a la movilidad. Los guantes de aislamiento térmico Versatouch™ 78-103 Ansell Edmont™ son ligeros y tienen un forro térmico de tejido acrílico sin costuras que proporciona comodidad y calidez en trabajos a bajas temperaturas o en condiciones de refrigeración.
Los guantes de aislamiento térmico VersaTouch son ideales para mantener las manos calientes en aplicaciones en condiciones de refrigeración.
  • Forro sin revestimiento para usar solo o como guante interno
  • El forro térmico de tejido acrílico sin costuras proporciona comodidad y calidez
  • El forro acrílico protege contra el frío sin renunciar a la movilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388/511
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Acabado exterior Elástico
Grado Calibre 10
Latex Free Sí
Material Acrylic
Tipo de producto Heat-resistant Gloves
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Lugares refrigerados/fríos, productos congelados
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Acrílico
Tipo de empaquetado En bolsa
Cantidad 12 par
Longitud (métrico) 215 a 250 mm