Learn More
Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile Latex Gloves
372.92 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Puño con reborde extragrueso para evitar que los guantes se rompan mientras se ponen
- La tecnología patentada EasyOn™ sin polvo permite combinarlos fácilmente con un segundo guante
- Embalaje EasyTear™ sin partículas
- El modelo hasta el antebrazo, de 300 mm de largo, proporciona una protección adicional
- Los guantes de látex ofrecen una flexibilidad y una comodidad excepcionales
- Guantes anatómicos específicos para cada mano para conseguir un ajuste ideal
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 420:2003 + A1:2009 EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC) 1935/2004 y (EC) 2023/2006 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Color | Natural |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Con textura |
Grado | ISO Clase 4 y EU GMP Grado A |
Hand | Específico |
Material | Látex |
En polvo | Sin talco |
Tipo de producto | Guantes |