Learn More
Nitritex™ Guantes de látex estériles BioClean Alpha™
Código de producto. 15208098
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15208098 9 200 pares
15248088 6 200 pares
15258088 6,5 200 pares
15278088 7,5 200 pares
15288088 8 200 pares
15298088 8,5 200 pares
15268088 7 200 pares
7 options
Código de producto. 15208098
Marca: Nitritex™ AL30090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una flexibilidad excepcional y su forma anatómica mejora la comodidad del usuario. Los guantes de látex estériles BioClean Alpha™ Nitritex™ cuentan con un puño con reborde extragrueso que aumenta la resistencia y la estabilidad en el brazo, y reduce el riesgo de que los guantes se rasguen mientras se ponen.
  • Puño con reborde extragrueso para evitar que los guantes se rompan mientras se ponen
  • La tecnología patentada EasyOn™ sin polvo permite combinarlos fácilmente con un segundo guante
  • Embalaje EasyTear™ sin partículas
  • El modelo hasta el antebrazo, de 300 mm de largo, proporciona una protección adicional
  • Los guantes de látex ofrecen una flexibilidad y una comodidad excepcionales
  • Guantes anatómicos específicos para cada mano para conseguir un ajuste ideal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 420:2003 + A1:2009 EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC) 1935/2004 y (EC) 2023/2006
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Grado EU GMP Grado A
Hand Específico
Material Látex
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Tipo de empaquetado En bolsa
Cantidad Un par por carpeta de PE interior; una carpeta por cada sobre de PE sellado EasyTear; 10 sobres por cada bolsa de PE exterior sellada; 20 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (200 pares)