Learn More
Semperguard™ Guantes con revestimiento interno de látex sin talco
Código de producto. p-7138516
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15583506 XS paquete de 100
15593506 Pequeño paquete de 100
15503516 M paquete de 100
15513516 L paquete de 100
15523516 XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15583506 Proveedor Semperguard™ N.º de proveedor 3000001289
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes con revestimiento interno de látex sin talco Semperguard™ son guantes de protección desechables de caucho natural con un revestimiento interior sintético.
  • Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos
  • Guante de examen de clase I CE
  • Guante higiénico sin talco y respetuoso con la piel fabricado con caucho natural
  • Buen agarre y fácil de colocar gracias a la innovadora tecnología de producción
  • Sin ftalatos ni suavizantes
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420, EN 374, EN 455; dispositivo médico de clase I, guante de protección de un solo uso para riesgos complejos, categoría III
Área revestida Interior
Coating Material Sintético
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Hand Ambidiestro
Material Caucho
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes protectores
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,24 mm (medida en doble capa)
Para utilizar con (aplicación) Producto sanitario de clase I. Adecuado para el contacto con alimentos
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 240 mm