Learn More
Semperguard™ Guantes con revestimiento interno de látex sin talco
Código de producto. 15503516
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
15503516 M paquete de 100
15583506 XS paquete de 100
15593506 Pequeño paquete de 100
15513516 L paquete de 100
15523516 XL paquete de 90
5 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15503516
Marca: Semperguard™ 3000001291
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los guantes con revestimiento interno de látex sin talco Semperguard™ son guantes de protección desechables de caucho natural con un revestimiento interior sintético.
  • Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos
  • Guante de examen de clase I CE
  • Guante higiénico sin talco y respetuoso con la piel fabricado con caucho natural
  • Buen agarre y fácil de colocar gracias a la innovadora tecnología de producción
  • Sin ftalatos ni suavizantes
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420, EN 374, EN 455; dispositivo médico de clase I, guante de protección de un solo uso para riesgos complejos, categoría III
Área revestida Interior
Coating Material Sintético
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Hand Ambidiestro
Material Caucho
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes protectores
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,24 mm (medida en doble capa)
Para utilizar con (aplicación) Producto sanitario de clase I. Adecuado para el contacto con alimentos
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 240 mm