Learn More
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases
Código de producto. p-8007243
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1,5 L
2 L
4 L
5 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10680374 1 L cada uno
10456123 1,5 L cada uno
10203763 2 L cada uno
10426503 4 L cada uno
10263183 5 L cada uno
10151183 8 L cada uno
6 options
Código de producto. 10680374
Marca: Kartell™ 0123000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bolsas de recogida de gases fabricadas con látex. Los globos de látex para muestreo de gases Kartell™ son más adecuados para recoger, contener y transportar muestras de gases.
  • Rentable
  • Ideal para recoger, contener y transportar muestras de gases
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Material Látex
Diámetro (métrico) 130 mm
Tipo de producto Globo para muestreo de gases