Learn More
BRAND™ Llave de paso de bureta lateral para bureta
Código de producto. 10355471 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bureta de 2 a 10 ml
Bureta de 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10355471 Bureta de 2 a 10 ml cada uno
10196361 Bureta de 25 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10355471
Proveedor: BRAND™ 81805
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La llave de paso de bureta lateral para bureta incluye una llave de vidrio intercambiable.
  • Carcasa de llave de paso con punta de bureta de vidrio borosilicatado 3.3 de precisión
  • Llave de vidrio de borosilicato intercambiable con dispositivo de retención
  • Tamaño de llave de paso 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso para bureta
Material Vidrio de borosilicato transparente 3.3
Para utilizar con (equipo) Bureta de 2 a 10 ml
Incluye Llave de vidrio