missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Llaves de paso de válvula de aguja para bureta lateral
Descripción
- Punta facetada y husillo de PTFE
- Calibre de la válvula: 0 - 2,5 mm
- Tapón y dispositivo de seguridad de PP
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro interior (métrico) | Plug Bore: 0 - 2.5 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo | Llave de paso de la válvula de aguja |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?